Learn More
3M™ Versaflo M-400 Series PAPR Outer Shroud
Outer shrouds are replacement parts for use with M-400 helmets.
136.00€ - 221.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Casco M-400 |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15700078
|
3M™
7100137850 |
Cubierta exterior, resistente a las llamas |
221.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15790068
|
3M™
7100137905 |
Cubierta exterior, alta durabilidad |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The M-446 Outer Shroud is a comfortable, low-linting outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
- Made from Nomex, the M-447 Outer Shroud is a flame resistant outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
- Made from Cordura Nylon, the M-448 Outer Shroud is a high durability outer shroud for 3M™ Versaflo M-400 Helmets
- 3M Catalog# M-445, M-446, M-447, M-448
Especificaciones
Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura | |
Casco M-400 |