Learn More
3M™ Versaflo™ Cubierta exterior PAPR serie M-400
Código de producto. 15790068 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
M-447, Resistente a las llamas
M-448, Muy duradero
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15790068 M-448, Muy duradero cada uno
15700078 M-447, Resistente a las llamas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15790068 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100137905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    123.57€ / paquete de 1
    Ahorro 46.43€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Las cubiertas exteriores son piezas de repuesto para usar con cascos M-400.
  • La cubierta exterior M-446 es una cubierta exterior cómoda y que no suelta pelusa. 3M™ Versaflo Cascos M-400
  • Hecho de Nomex , la cubierta exterior M-447 es una cubierta exterior resistente al fuego para 3M™ Versaflo Cascos M-400
  • Hecho de Cordura Nylon La cubierta exterior M-448 es una cubierta exterior de alta durabilidad para 3M™ Versaflo Cascos M-400
  • 3M Catálogo n.° M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1,000
Material Cordura Nylon
Tipo de producto Cubierta exterior
Para utilizar con (aplicación) Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Casco M-400
Modelo M-448, Muy duradero