Learn More
3M™ Máscara facial parcial reutilizable con cierre rápido cómoda y resistente serie 6500
El respirador reutilizable y resistente Comfort combina comodidad, durabilidad y estabilidad con un mecanismo de cierre rápido añadido para permitir que la máscara se pueda retirar de la cara sin quitar las correas de sujeción de la cabeza.
Marca: 3M™ 7000128239
27.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.07000kg
Descripción
- El sello facial de silicona resistente ofrece una mayor vida de la pieza facial incluso en entornos de altas temperaturas
- El diseño de cierre rápido elimina la necesidad de quitar el casco o la protección facial para subir o bajar la máscara
- Diseño elegante y de perfil bajo
- La cubierta de la válvula especial ayuda a dirigir la respiración exhalada y la humedad hacia abajo
- La válvula patentada Cool Flow™ de 3M ayuda a facilitar la respiración reduciendo el calor y la humedad
- Se ajusta de forma segura y cómoda en la cabeza
- Compatible con los cartuchos y filtros de tipo bayoneta de 3M™:
- Cartuchos de la serie 6000
- Filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000
Especificaciones
NIOSH 42 CFR Parte 84 | |
Bayoneta | |
Respirador de media mascarilla | |
Silicona | |
Sistema de aire comprimido de línea de la serie SA, cartuchos de la serie 6000 de 3M™ y filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000 | |
6502QL | |
0,37 lb. | |
Mecanismo de cierre rápido |
OSHA 29 CFR Parte 1920.134 | |
Verde azulado | |
M | |
Mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones con máquinas, lijado, soldadura, demolición, montaje, limpieza | |
Cierre rápido | |
Arnés de sujeción | |
0,16 kg |