Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62849.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447916
  • 179.00€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
10-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1583286-47-8
236.093
3-fluoro-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H18BFO2
RSTYAXSJWWFJLG-UHFFFAOYSA-N
71286659
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C
Especificaciones
3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1583286-47-8
3-fluoro-5-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C
236.093
236.09
96%
250mg
C13H18BFO2
RSTYAXSJWWFJLG-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
71286659
Solid
Videos
SDS Documentos