Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonil, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 71°C to 73°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | Cl(CH3)C6H3SO2Cl |
Cantidad | 1 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.