Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763455 5 g Frasco de vidrio 5 g
10487392 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357080050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 80563-86-6
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.09
Número MDL MFCD00052198
Clave InChI ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
Nombre IUPAC cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71°C to 73°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.