Learn More
Cloruro de 3-cloro-2-metilbencenosulfonil, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 71°C to 73°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | Cl(CH3)C6H3SO2Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?