Learn More
3,5-Difluoro-2-metilbenzonitrilo, 97 %
55.86€ - 183.00€
CAS 1003708-74-4
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD09996934
Clave InChI JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
PubChem CID 44887034
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15407137
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34195.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15497127
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34195.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1003708-74-4
153.132
JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
44887034
CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
C8H5F2N
MFCD09996934
3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
3,5-difluoro-2-metilbenzonitrilo
Especificaciones
3,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
55°C to 57°C
C8H5F2N
UN3439
JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-2-metilbenzonitrilo
44887034
97%
1003708-74-4
Blanco
MFCD09996934
3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
153.132
153.13
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes