Learn More
3,5-Difluoro-2-metilbenzonitrilo, 97 %
Código de producto. 15497127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497127 1 g 1 g
15407137 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34195.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003708-74-4
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.132
Número MDL MFCD09996934
Clave InChI JHMDKULXRYFRBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem8342
PubChem CID 44887034
Nombre IUPAC 3,5-difluoro-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C#N)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 55°C to 57°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino