Learn More
Solución de llenado de electrolitos/electrodos de cloruro de litio 2M
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 664 / IP 177 para el número de ácido de los productos petrolíferos por valoración potenciométrica.
Marca:  Paragon Scientific LCL-30-10
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050200
  • 271.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un reactivo analítico de electrolito de cloruro de litio fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 664 / IP 177.
  • Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
  • Cómodo tamaño de frasco de 30 ml para llenado directo en el electrodo.
  • Opción de paquete múltiple disponible
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Certificado de fabricación y MSDS incluidos
  • 6 meses de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
10 x 30 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X10 30ML LCL-30-10 Lithium Chloride Electrolyte Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, lithium chloride