Learn More
Solución de llenado de electrolitos/electrodos de cloruro de litio 2M
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 664 / IP 177 para el número de ácido de los productos petrolíferos por valoración potenciométrica.
103.00€ - 271.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16060200
|
Paragon Scientific
LCL-30-3 |
3 x 30 mL |
103.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16070200
|
Paragon Scientific
LCL-30-5 |
5 x 30 mL |
148.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050200
|
Paragon Scientific
LCL-30-10 |
10 x 30 mL |
271.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Un reactivo analítico de electrolito de cloruro de litio fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 664 / IP 177.
- Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
- Cómodo tamaño de frasco de 30 ml para llenado directo en el electrodo.
- Opción de paquete múltiple disponible
- Rentable y ahorro de tiempo
- Certificado de fabricación y MSDS incluidos
- 6 meses de vida útil