Learn More
Solución de llenado de electrodos, electrolitos de cloruro de litio 2 M, Paragon Scientific™
Código de producto. 16060200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 30 mL
5 x 30 mL
10 x 30 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16060200 3 x 30 mL paquete de 3
16070200 5 x 30 mL paquete de 5
16050200 10 x 30 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16060200 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor LCL303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    116.55€ / paquete de 3
    Ahorro 24.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 664 / IP 177 para el número de ácido de los productos petrolíferos por valoración potenciométrica.
  • Un reactivo analítico de electrolito de cloruro de litio fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 664 / IP 177.
  • Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
  • Cómodo tamaño de frasco de 30 ml para llenado directo en el electrodo.
  • Opción de paquete múltiple disponible
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Certificado de fabricación y MSDS incluidos
  • 6 meses de vida útil
Especificaciones
Cantidad 3 x 30 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas aras de la pielexpuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarproductos quimicos secos, CO2, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride