Learn More
Labcon 225 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
277.00€ - 307.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 225 mL |
Desechables | Sí |
Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16604022
|
Labcon
3081-820-000-9 |
No estéril |
277.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16614022
|
Labcon
3081-825-000-9 |
Estéril |
307.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 8,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 225 mL
- Made in USA
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
225 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
2/bolsa y 24 bolsas/caja | |
Tubos para centrífuga PerformR™ | |
29 mm | |
De 50 a 200 ml en incrementos de 25 ml |
Natural | |
Sí | |
2 | |
2/bolsa | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí |