Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga PerformR™ de 225 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16604022
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Esterilidad unitSize
16604022 No estéril paquete de 48
16614022 Estéril paquete de 48
2 options
Código de producto. 16604022
Marca: Labcon™ 30818200009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tapones de rosca de sellado elastomérico planos, graduaciones laterales y superficie de escritura
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 8000 x g
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 225 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polypropylene
Color del tapón Teal
Color Natural
Capacidad (métrico) 225 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 2
Envase 2/bolsa y 24 bolsas/caja
Cantidad 2/bolsa
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos para centrífuga PerformR
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 137 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Forma del fondo Conical
Tipo de tapón Attached Flat Integral Elastomeric Seal Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Graduated Yes
Graduaciones De 50 a 200 ml en incrementos de 25 ml
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 8,000 x g