Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marca: RETSCH 60.141.075000
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25,4mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
203,2mm | |
75 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 |