Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
173.00€ - 180.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 203,2mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1Cada una |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11994682
|
RETSCH
60.141.100000 |
100 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934672
|
RETSCH
60.141.012500 |
12,50mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984682
|
RETSCH
60.141.106000 |
106 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11924672
|
RETSCH
60.141.011200 |
11,20mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11904692
|
RETSCH
60.141.125000 |
125 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11944672
|
RETSCH
60.141.013200 |
13,20mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964672
|
RETSCH
60.141.019000 |
19 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11954672
|
RETSCH
60.141.016000 |
16 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11984672
|
RETSCH
60.141.026500 |
26,50mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974672
|
RETSCH
60.141.022400 |
22,40mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11994672
|
RETSCH
60.141.025000 |
25 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11904682
|
RETSCH
60.141.031500 |
31,50mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11914682
|
RETSCH
60.141.037500 |
37,50mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11924682
|
RETSCH
60.141.045000 |
45 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11944682
|
RETSCH
60.141.053000 |
53 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934682
|
RETSCH
60.141.050000 |
50 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11954682
|
RETSCH
60.141.063000 |
63 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11964682
|
RETSCH
60.141.075000 |
75 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11974682
|
RETSCH
60.141.090000 |
90 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
203,2mm | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25,4mm |