Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 25 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25mm and diameter of 200mm.
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.221-019
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 25 mm
- Diámetro: 200 mm
- Pantalla de tamizado de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistentes a temperaturas de hasta 70 °C
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
200mm | |
50 μm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
25 mm |