Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con soldadura de PVC de 200 mm de diám. x 25 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25mm and diameter of 200mm.
151.58€ - 337.08€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
---|---|
Mesh Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Tamiz de pruebas |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11704439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-017 |
40 μm |
230.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794429
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-014 |
32 μm |
337.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-018 |
45 μm |
215.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-019 |
50 μm |
173.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-020 |
53 μm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-022 |
63 μm |
160.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-024 |
75 μm |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-026 |
90 μm |
155.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-028 |
106 μm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-025 |
80 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-027 |
100 μm |
166.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-030 |
125 μm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-032 |
150 μm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-033 |
160 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-035 |
200 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784439
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-038 |
250 μm |
155.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-040 |
300 μm |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11704449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-043 |
400 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-036 |
212 μm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-044 |
425 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11724449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-049 |
630 μm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-046 |
500 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11789608
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-048 |
600 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706767
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-050 |
710 μm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-051 |
0,8mm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-057 |
1,25mm |
151.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11744449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-054 |
1 mm |
156.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796777
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-058 |
1,4mm |
157.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-059 |
1,6mm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11774449
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-062 |
2 mm |
152.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 25 mm
- Diámetro: 200 mm
- Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
- Soldadura de PVC
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente a temperaturas de 70 °C
Especificaciones
200mm | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
25 mm |