Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Marca: Ohaus™ 30314584
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-16SX50/4MI
Especificaciones
Vac/Sar | |
13 mm | |
Gradilla, 14 de 5-7 ml D 13 mm Vac/Sar, paquete de 2 | |
2 |
14 x de 5 a 7 ml | |
Rotores oscilantes R-16SX50/4MI | |
14 |