Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
291.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotores oscilantes R-16SX50/4MI
N.° por paquete 2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15866652
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30314584
14 x de 5 a 7 ml
291.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
15876652
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30314585
12 x de 4 a 10 ml
291.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
15856652
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30314583
10 × 15 ml
291.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
15846652
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30304375
4 × 50 ml
291.00€
paquete de 2
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Accommodates centrifuge tubes that are smaller or greater in number than the space provided in the rotor carrier
  • Suitable for use in Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Especificaciones
Especificaciones
Rotores oscilantes R-16SX50/4MI
2