Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S16x50/4MI Swing Out Rotors
Marca: Ohaus™ 30314583
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-16SX50/4MI
Especificaciones
FA | |
17 mm | |
Gradilla, 10 de 15 ml D17 mm FA, 2 por paquete | |
2 |
10 × 15 ml | |
Rotores oscilantes R-16SX50/4MI | |
10 |