Learn More
Masterflex™ 2-Stop, PVC-Stopped Tubing with Flared Ends
Phthalate-free tubing with a long pumping life and a wide range of acid and chemical resistance.
Marca:  Masterflex™ 97616-14
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979320
  • 101.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos USP clase VI
  • Sin ftalatos
  • Larga vida útil de bombeo
  • Entre sus aplicaciones se encuentran las bombas peristálticas de laboratorio y farmacéuticas.
  • 61 Shore A
  • Cumplen con REACH y RoHS
  • Muy baja permeabilidad al gas y puede soportar contenidos de alta presión.
  • El plastificante está fuertemente adherido al material, lo que impide cualquier lixiviación de los componentes químicos al medio transportado, manteniendo su esterilidad.
  • Los tubos son transparentes para poder observar su contenido.
Especificaciones
Especificaciones
3A; ADCF; Farmacopea europea; sin DEHP; FDA; sin ftalatos; NSF-51; USP; NSF-61
D.I. 0,38 mm
0,381 m
D.I. 0,38 mm
Naranja verdoso
PVC sin DEHP
12/paq.