Learn More
(2-Morfolino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Spécification
Nombre del producto químico o material | (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |