Learn More
Metacrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
42.90€ - 231.00€
CAS | 868-77-9, 150-76-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10O3 |
Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
Número MDL | MFCD00002863 |
Clave InChI | WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1 |
PubChem CID | 13360 |
ChEBI | CHEBI:34288 |
Nombre IUPAC | 2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato |
SMILES | CC(=C)C(=O)OCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10488383
|
Thermo Scientific Acros
156332500 |
250 g | Frasco de vidrio |
42.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10071750
|
Thermo Scientific Acros
156335000 |
500 g | Frasco de vidrio |
62.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10367900
|
Thermo Scientific Acros
156330010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
107.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10559433
|
Thermo Scientific Acros
156330025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
231.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
868-77-9, 150-76-5 | |
130.14 | |
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N | |
13360 | |
2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato |
C6H10O3 | |
MFCD00002863 | |
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1 | |
CHEBI:34288 | |
CC(=C)C(=O)OCCO |
Especificaciones
2-Hydroxyethyl methacrylate | |
868-77-9, 150-76-5 | |
100.0 | |
1.0730g/mL | |
106°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH | |
MFCD00002863 | |
1.073 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CC(=C)C(=O)OCCO | |
200 to 400ppm MEHQ | |
13360 | |
5 mPa.s (30°C) | |
97% |
2mg KOH/g max. | |
96.0 | |
-12.0°C | |
213°C | |
Auténtico | |
C6H10O3 | |
1.4510 to 1.4530 | |
02,III,1291 | |
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1 | |
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N | |
2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato | |
130.14 | |
CHEBI:34288 | |
130.14 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 212-782-2
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Hydroxyethyl methacrylate, 4-Methoxyphenol
RUO – Research Use Only