Learn More
Metacrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10488383 250 g Frasco de vidrio 250 g
10071750 500 g Frasco de vidrio 500 g
10559433 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156330010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00002863
Clave InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidez 2mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 1 kg
Beilstein 02,III,1291
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Estabilizante 200 to 400ppm MEHQ
Viscosidad 5 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido