Learn More
Metacrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559433 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10488383 250 g Frasco de vidrio 250 g
10071750 500 g Frasco de vidrio 500 g
10367900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10559433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156330025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00002863
Clave InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidez 2mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02,III,1291
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Estabilizante 200 to 400ppm MEHQ
Viscosidad 5 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido