Learn More
2-Hidrazinoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidrazinoquinolina actúa como un agente de derivatización para la investigación metabolómica de la cetoacidosis diabética basada en LC-MS. Se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
La 2-hidrazinoquinolina actúa como un agente de derivatización para la investigación metabolómica de la cetoacidosis diabética basada en LC-MS. Se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazinoquinoline |
Punto de fusión | 141°C to 143°C |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |