Learn More
2-Hidrazinoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11410260 250 mg 250 miligramos
11420260 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11410260
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50700.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidrazinoquinolina actúa como un agente de derivatización para la investigación metabolómica de la cetoacidosis diabética basada en LC-MS. Se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15793-77-8
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00041860
Clave InChI QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
Nombre IUPAC quinolin-2-ilhidrazina
SMILES NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinoquinoline
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%