Learn More
2-Hidrazinoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420260 1 g 1 g
11410260 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50700.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.38€
    183.65€ / 1 g
    Ahorro 39.73€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidrazinoquinolina actúa como un agente de derivatización para la investigación metabolómica de la cetoacidosis diabética basada en LC-MS. Se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15793-77-8
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00041860
Clave InChI QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85111
Nombre IUPAC quinolin-2-ilhidrazina
SMILES NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydrazinoquinoline
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%