Learn More
2-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
19.80€ - 188.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 2557-78-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H4FS |
Peso molecular (g/mol) | 127.16 |
Número MDL | MFCD00041419 |
Clave InChI | WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428 |
PubChem CID | 520216 |
SMILES | FC1=CC=CC=C1[S-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11481577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24995.03 |
1 g |
19.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11491577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24995.06 |
5 g |
57.20€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24995.14 |
25 g |
188.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
2557-78-0 | |
127.16 | |
WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M | |
520216 |
C6H4FS | |
MFCD00041419 | |
2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428 | |
FC1=CC=CC=C1[S-] |
Specifications
2-Fluorothiophenol | |
1.203 | |
56°C (133°F) | |
C6H4FS | |
MFCD00041419 | |
2039768 | |
2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428 | |
FC1=CC=CC=C1[S-] | |
127.16 | |
128.17 |
2557-78-0 | |
164°C | |
Stench | |
1.555 | |
UN3071 | |
Air Sensitive | |
WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M | |
2-fluorobencenotiol | |
520216 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H300-H310-H331-H226-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only