Learn More
2-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
11481577 1 g 1 g
11491577 5 g 5 g
11401587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11481577 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24995.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2557-78-0
Fórmula molecular C6H4FS
Peso molecular (g/mol) 127.16
Número MDL MFCD00041419
Clave InChI WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
PubChem CID 520216
SMILES FC1=CC=CC=C1[S-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluorothiophenol
Densidad 1.203
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.555
Cantidad 1 g
Número UN UN3071
Beilstein 2039768
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC 2-fluorobencenotiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 97%