Learn More
2-Fluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorothiophenol |
| Densidad | 1.203 |
| Punto de ebullición | 164°C |
| Temperatura de inflamación | 56°C (133°F) |
| Olor | Stench |
| Índice de refracción | 1.555 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3071 |
| Beilstein | 2039768 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Afficher plus |