Learn More
2-Fluoro-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-fluoro-4-metilbenzonitrilo se utiliza en la síntesis de inhibidores de la trombina fluorobenzamidrazona.
Solubilidad
Insoluble en agua, soluble en cloroformo, acetona y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El 2-fluoro-4-metilbenzonitrilo se utiliza en la síntesis de inhibidores de la trombina fluorobenzamidrazona.
Solubilidad
Insoluble en agua, soluble en cloroformo, acetona y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-methylbenzonitrile |
Punto de fusión | 52°C to 53°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3439 |
Información de solubilidad | Insoluble in water,soluble in chloroform,acetone and other organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |