Learn More
2-Fluoro-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11451370
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
85070-67-3
C8H6FN
135.14
MFCD03094311
WCGNLBCJPBKXCN-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-fluoro-4-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1555, 2-fluoro-p-tolunitrile, acmc-209q3w, ksc494e6d, 4-methyl-2-fluorobenzonitrile, pharmabridge p-1079
2778443
2-fluoro-4-methylbenzonitrile
CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
85070-67-3
C8H6FN
135.14
MFCD03094311
WCGNLBCJPBKXCN-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-fluoro-4-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1555, 2-fluoro-p-tolunitrile, acmc-209q3w, ksc494e6d, 4-methyl-2-fluorobenzonitrile, pharmabridge p-1079
2778443
2-fluoro-4-methylbenzonitrile
CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-fluoro-4-metilbenzonitrilo se utiliza en la síntesis de inhibidores de la trombina fluorobenzamidrazona.
Solubilidad
Insoluble en agua, soluble en cloroformo, acetona y otros disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methylbenzonitrile
Punto de fusión 52°C to 53°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Insoluble in water,soluble in chloroform,acetone and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%