Learn More
Isocianato de 2-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.10€ - 164.00€
CAS | 5395-71-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 163.18 |
Número MDL | MFCD00002007 |
Clave InChI | BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, # |
PubChem CID | 79374 |
Nombre IUPAC | 1-etoxi-2-isocianatobenceno |
SMILES | CCOC1=CC=CC=C1N=C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11387676
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11299.06 |
5 g |
44.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11397676
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11299.14 |
25 g |
164.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5395-71-1 | |
163.18 | |
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N | |
79374 | |
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O |
C9H9NO2 | |
MFCD00002007 | |
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, # | |
1-etoxi-2-isocianatobenceno |
Especificaciones
2-Ethoxyphenyl isocyanate | |
1.105 | |
102°C (215°F) | |
1.527 | |
UN2206 | |
Moisture sensitive | |
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N | |
1-etoxi-2-isocianatobenceno | |
79374 | |
97% |
5395-71-1 | |
119°C to 120°C (20 mmHg) | |
C9H9NO2 | |
MFCD00002007 | |
1102956 | |
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, # | |
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O | |
163.18 | |
163.18 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ISOCIANATOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener en frío; almacenar bajo nitrógeno
RUO – Research Use Only