Learn More
Isocianato de 2-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387676 5 g 5 g
11397676 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11299.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5395-71-1 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5395-71-1
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00002007
Clave InChI BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
PubChem CID 79374
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-isocianatobenceno
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Densidad 1.105
Punto de ebullición 119°C to 120°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.527
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 1102956
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%