Learn More
Isocianato de 2-etoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethoxyphenyl isocyanate |
| Densidad | 1.105 |
| Punto de ebullición | 119°C to 120°C (20 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 102°C (215°F) |
| Índice de refracción | 1.527 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2206 |
| Beilstein | 1102956 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.18 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.