Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-dimetilaminoisopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11409916
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4584-49-0
C5H13Cl2N
158.066
MFCD00012534
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
94294
2-cloro-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
CC(CN(C)C)Cl.Cl
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
4584-49-0
C5H13Cl2N
158.066
MFCD00012534
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
94294
2-cloro-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
CC(CN(C)C)Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3670215
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.