Learn More
Clorhidrato de 2-dimetilaminoetilcloruro, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11384906
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
869-24-9
C6H15Cl2N
172.09
MFCD00012519
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride
13363
2-cloro N,N-dietiletanamina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
869-24-9
C6H15Cl2N
172.09
MFCD00012519
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride
13363
2-cloro N,N-dietiletanamina; clorhidrato
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 208.0°C to 212.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2Cl·HCl
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 04, III, 240
Información de solubilidad Solubility in water: 2000g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.