Learn More
2-Chloroisonicotinaldehído, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-Cloroisonicotinaldehído, ≥97 %
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloroisonicotinaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.56 |
Porcentaje de pureza | 97% |