Learn More
2-Chloroisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10496273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10496273 1 g 1 g
10462484 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10496273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2-Cloroisonicotinaldehído, ≥97 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101066-61-9
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.55
Número MDL MFCD06651557
Clave InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 97%