Learn More
2-Chloroisonicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10462484 250 mg 250 miligramos
10496273 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2-Cloroisonicotinaldehído, ≥97 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101066-61-9
Fórmula molecular C6H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 141.55
Número MDL MFCD06651557
Clave InChI UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
Nombre IUPAC 2-cloropiridina-4-carbaldehído
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloroisonicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.56
Porcentaje de pureza 97%