Learn More
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium for Short-Term Cell Storage
2-8 CELLsius is a cytoprotective, protein free, ready to use bio-solution without DMSO for the short-term storage of cells or tissue.
Marca:  MP Biomedicals™ 092780354
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16309865
  • 807.72€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para el almacenamiento a corto plazo, añadir CELLsium 2-8frío (de 2 a 8 °C) a una concentración celular recomendada de 1 × 106 ml a 8 × 106 ml
  • El 2-8 CELLsium se puede eliminar después de la centrifugación, ajustar la concentración celular y transferir a un matraz de cultivo adecuado con medio de crecimiento
  • Mantendrá las células sanas mientras se encuentran en una fase senescente temporal, a diferencia de los medios de crecimiento normales, que no pueden
Especificaciones
Especificaciones
Se almacena de 2 a 8 °C
Estéril
500 mL
Líquido
Almacenamiento celular a corto plazo