Learn More
MP Biomedicals™ Medio 2-8 CELLsium™ para almacenamiento celular a corto plazo
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Para el almacenamiento a corto plazo, añadir CELLsium 2-8frío (de 2 a 8 °C) a una concentración celular recomendada de 1 × 106 ml a 8 × 106 ml
- El 2-8 CELLsium se puede eliminar después de la centrifugación, ajustar la concentración celular y transferir a un matraz de cultivo adecuado con medio de crecimiento
- Mantendrá las células sanas mientras se encuentran en una fase senescente temporal, a diferencia de los medios de crecimiento normales, que no pueden
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento celular a corto plazo |
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | Se almacena de 2 a 8 °C |