Learn More
2,5-Dimetoxianilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
17.88€ - 67.31€
CAS 102-56-7
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008368
Clave InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10437772
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
150850050
5 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10225910
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
150850500
50 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10724081
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
150852500
250 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
102-56-7
153.18
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
7613
COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
C8H11NO2
MFCD00008368
benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
2,5-dimetoxianilina
Especificaciones
2, 5-Dimethoxyaniline
102-56-7
100.0
Marrón a gris
130°C
98.5% min. (GC)
(CH3O)2C6H3NH2
13, 788
Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
153.18
153.18
Polvo cristalino o aconglomerados
99%
99.0
79.0°C to 82.0°C
140.0°C (7.0 mmHg)
Authentic
C8H11NO2
MFCD00008368
benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimetoxianilina
7613
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Toxic in contact with skin.
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-040-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BX4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA