Learn More
2,5-Dimetoxianilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10437772 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10225910 50 g Frasco de vidrio 50 g
10724081 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437772 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150850050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-56-7
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008368
Clave InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxyaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 140.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 788
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o aconglomerados