Learn More
2,5-Dimetoxianilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724081 250 g Frasco de vidrio 250 g
10437772 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10225910 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150852500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-56-7
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008368
Clave InChI NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
Nombre IUPAC 2,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethoxyaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 82.0°C
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 140.0°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3NH2
Cantidad 250 g
Beilstein 13, 788
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o aconglomerados