Learn More
Bochem™ Cucharón de pesaje de acero inoxidable 18/10
Marca: Bochem™ 12812
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Cónico | |
Cónico | |
120 mm |
Acero inoxidable | |
Cuchara de pesaje | |
32 mm |