Learn More
Bochem™ Cucharón de laboratorio de pesaje de acero inoxidable 18/10
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Cónicos |
| Tipo | Cuchara de pesaje |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |