Learn More
Bochem™ Cucharón de pesaje de acero inoxidable 18/10
Marca: Bochem™ 12802
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Cónico | |
Cónico | |
105 mm |
Acero inoxidable | |
Cuchara de pesaje | |
32 mm |